Learn More
Dimethylsulfoxid, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15605640
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 l
4 l
6 x 500 ml
4 x 4 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
4 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15605640
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 4723016X500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ACS-Reagenz, ≥99.9 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid
Farbe Farblos
Dichte 1.10 g/ml
Menge 6 x 500 ml
Explosionsgrenze 42 %, 63 °F
Flammpunkt 87 °C (188.6 °F)
Zündpunkt 573 °F
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0.42mmHg (20 °C)
IUPAC-Name Methansulfinylmethan
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte ACS-Reagenz