Learn More
Dimethylsulfoxid, ≥99.9 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7072214
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 l
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O
CHROMASOLV™, GC-Headspace getestet, ≥ 99.9 %
Honeywell Chromasolv™ GC-Headspace-Lösungsmittel:
  • Speziell für die Identifizierung und Quantifizierung von Lösungsmittelrückständen in Pharmazeutika mit GC-Headspace-Methoden entwickelt, die in Monographien aus dem US-amerikanischen Arzneibuch (United States Pharmacopeia, USP) oder dem Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur.) und nach den Richtlinien der International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) beschrieben sind
  • Sehr reine Lösungsmittel mit extrem niedrigen Konzentrationen der definierten Restlösungsmittel
  • Modernste Fertigungs- und Anwendungstests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid
Strukturformel (CH3)2SO
UN-Nummer NA1993
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte CHROMASOLV™
Dichte 1.10 g/ml
Menge 100 ml
Explosionsgrenze 42 %, 63 °F
Flammpunkt 87 °C (188.6 °F)
Zündpunkt 573 °F
Dampfdruck 0.42mmHg (20 °C)