Learn More
Dimethylsulfoxid, ≥99.5 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
10 L
6 x 1 l
Verpackung:
Poly Pail
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95% for general laboratory use.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl sulfoxide |
Schmelzpunkt | 18.5°C |
Farbe | Colorless |
Strukturformel | (CH3)2SO |
Beilstein | 506008 |
Formelmasse | 78.13g/mol |
Reinheit (%) | ≥99.5% |
Dichte | 1.10g/mL |
Siedepunkt | 189°C |
Menge | 10 L |