Learn More
Dimethylsulfoxid, ≥99.5 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Catalog Number 15657830
Click to view available options
Menge:
10 L
6 x 1 l
Verpackung:
Poly Pail
Poly-Flasche
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
Methylsulfinylmethan
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
Methylsulfinylmethan
CS(C)=O
Reagenzgütegrad, ≥99.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid
Schmelzpunkt 18.5 °C
Farbe Farblos
Strukturformel (CH3)2SO
Beilstein 506008
Formelmasse 78.13 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Dichte 1.10 g/ml
Siedepunkt 189 °C
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 42 % (63 °F)
Flammpunkt 87 °C (188.6 °F)
Zündpunkt 573 °F
Geruch Merkmal
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 0.42 mmHg (20 °C)