Learn More
Dimethylsulfon, TRC
Artikelnummer. 30386222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386222 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386222 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4793505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Sulfone (MSM)
CAS 67-71-0
Summenformel C2 H6 O2 S
Menge 5 g
Synonym Dimethyl Sulfone, Methane, 1,1'-sulfonylbis-, Methane, sulfonylbis- (9CI), Methyl sulfone (6CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[methane], Dimethyl sulfone, Dimethyl sulphone, Lignisul MSM, MSM, Methylsulfonylmethane, NSC 63345, Opti MSM, Opti-dimethyl sulfone
InChI-Formel InChI=1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
SMILES CS(=O)(=O)C
IUPAC-Name Methylsulfonylmethan
Molekulargewicht (g/mol) 94.13
Formelmasse 94.0089