Learn More
Dimethylsulfid, TRC
Artikelnummer. 30450163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450163 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450163 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3480001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfide
CAS 75-18-3
Summenformel C2 H6 S
Menge 1 g
Synonym Methane','thiobis- (9CI), Methyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[methane], (Methylsulfanyl)methane, 2-Thiapropane, DMS, Dimethyl monosulfide, Dimethyl sulfide, Dimethyl sulphide, Dimethyl thioether, Dimethylsulfane, Methyl monosulfide, Methylthiomethane, Thiobis(methane), 1,1'-Thiobismethane
InChI-Formel InChI=1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
SMILES CSC
IUPAC-Name Methylsulfanylmethan
Molekulargewicht (g/mol) 62.13
Formelmasse 62.019