Learn More
Dimethylsulfat, TRC
Artikelnummer. 30004650
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004650 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30004650 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47930510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl Sulfate
CAS 77-78-1
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C2H6O4S
Menge 10 g
Synonym Sulfuric Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Sulphate, Methyl Sulfate, NSC 56194, DMS
InChI-Formel InChI=1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
SMILES COS(=O)(=O)OC
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
Formelmasse 125.9987
Reinheit (%) >95%