Learn More
Dimethylsuberat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485317 25 g 25 Gramm
11495317 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22681.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1732-09-8 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Dimethyl suberate was used in the preparation of [8-2H2] and [7-2H2]oleates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylsuberat wurde bei der Herstellung von [8-2H2]- und [7-2H2]Oleaten verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1732-09-8
Summenformel C10H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
MDL-Nummer MFCD00008471
InChI-Schlüssel LNLCRJXCNQABMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl suberate, octanedioic acid, dimethyl ester, suberic acid, dimethyl ester, octanedioic acid dimethyl ester, suberic acid dimethyl ester, octanedioic acid dimethyl, 1,8-dimethyl octanedioate, octanedioic acid, 1,8-dimethyl ester, dimethyl octane-1,8-dioate
PubChem CID 15611
ChEBI CHEBI:81345
IUPAC-Name 1,8-dimethyl octanedioate
SMILES COC(=O)CCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl suberate
Dichte 1.016
Siedepunkt 266°C to 268°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.432
Menge 25 g
Beilstein 1780054
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) 99%