Learn More
Dimethyl suberate, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10347390 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10347390 25 g Glasflasche 25 Gramm
10502381 100 g Glasflasche 100 Gramm
10627332 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10347390 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 165040250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1732-09-8
Summenformel C10H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
MDL-Nummer MFCD00008471
InChI-Schlüssel LNLCRJXCNQABMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl suberate, octanedioic acid, dimethyl ester, suberic acid, dimethyl ester, octanedioic acid dimethyl ester, suberic acid dimethyl ester, octanedioic acid dimethyl, 1,8-dimethyl octanedioate, octanedioic acid, 1,8-dimethyl ester, dimethyl octane-1,8-dioate
PubChem CID 15611
ChEBI CHEBI:81345
IUPAC-Name 1,8-dimethyl octanedioate
SMILES COC(=O)CCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl suberate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.01g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3O2C(CH2)6CO2CH3
Brechungsindex 1.4325 to 1.4345 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Beilstein 02, 693
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Liquid