Learn More
Dimethyl (S)-(-)-malat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11905091 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11905091 5 g Glasflasche 5 Gramm
11925091 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11905091 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 443240050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 617-55-0 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-55-0
Summenformel C6H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
MDL-Nummer MFCD00066215
InChI-Schlüssel YSEKNCXYRGKTBJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-dimethyl 2-hydroxysuccinate, dimethyl s---malate, dimethyl l-malate, l---malic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2s-2-hydroxybutanedioate, butanedioic acid, hydroxy-, dimethyl ester, 2s, dimethyl l---malate, pubchem6778, di-methyl s-malate, dimethyl s--malate
PubChem CID 10285815
IUPAC-Name 1,4-dimethyl 2-hydroxybutanedioate
SMILES COC(=O)CC(O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl (S)-(-)-malate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 91.0°C to 93.0°C (1.0 Torr)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H3COOCCH(OH)CH2COOCH3
Brechungsindex 1.4366
Menge 5 g
Relative Dichte 1.23
Spezifische Drehung − 6.70
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: in water:(20 °C) insoluble.
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl (S)-(-)-malate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.