missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethylphthalat, TRC

Artikelnummer. 17968424
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17968424 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17968424 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4779751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 131-11-3
Summenformel C10 H10 O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dimethyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Phthalic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), 1,2-Dimethyl benzene-1,2-dicarboxylate, Avolin, DMF (insect repellent), DMP, Dimethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Dimethyl o-phthalate, Dimethyl phthalate, Fermine, Metox 50, Mipax, NSC 15398, NTM, Palatinol M, Repeftal, Solvanom, Solvarone, Unimoll DM
IUPAC-Name Dimethylbenzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phthalic acid, bis-methyl ester
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Formelmasse 194.0579
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.