Learn More
Benzolphosphonigsäuredimethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dimethyl phenylphosphonite is used in the preparation of phenyl-phosphonic acid dimethyl ester. It is used as a precursor for the preparation of dinitrosyltris(dimethyl phenylphosphonite)manganese(I) tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dimethylphenylphosphonit wird bei der Herstellung von Phenylphosphonsäure-dimethylester verwendet. Vorläufer für die Herstellung von Dinitrosyltris(dimethylphenylphosphonit)mangan(I)-tetrafluoroborat.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethyl phenylphosphonite |
| Dichte | 1.072 |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.529 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1073018 |
| Empfindlichkeit | Air sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohol. Immiscible with water. |
| Formelmasse | 170.15 |
| Reinheit (%) | 98% |