Learn More
Benzolphosphonigsäuredimethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384479
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384479 1 g 1 Gramm
11467866 5 g 5 Gramm
11477866 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384479 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14006.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2946-61-4 | C8H11O2P | 170.15 g/mol
Dimethyl phenylphosphonite is used in the preparation of phenyl-phosphonic acid dimethyl ester. It is used as a precursor for the preparation of dinitrosyltris(dimethyl phenylphosphonite)manganese(I) tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylphenylphosphonit wird bei der Herstellung von Phenylphosphonsäure-dimethylester verwendet. Vorläufer für die Herstellung von Dinitrosyltris(dimethylphenylphosphonit)mangan(I)-tetrafluoroborat.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2946-61-4
Summenformel C8H11O2P
Molekulargewicht (g/mol) 170.15
MDL-Nummer MFCD00008352
InChI-Schlüssel LMZLQYYLELWCCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl phenylphosphonite, dimethoxyphenylphosphine, phenyldimethoxyphosphine, dimethylphenylphosphonite, phosphorus, dimethoxy phenyl, phosphonous acid, phenyl-, dimethyl ester, phenylphosphonous acid dimethyl ester, acmc-20al6n, php ome 2, dimethoxy phenyl phosphane
PubChem CID 76277
IUPAC-Name Dimethoxy(phenyl)phosphan
SMILES COP(OC)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl phenylphosphonite
Dichte 1.072
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 1 g
Beilstein 1073018
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formelmasse 170.15
Reinheit (%) 98%