Learn More
Dimethyloxalat, TRC
Artikelnummer. 30388022
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388022 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388022 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4763451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalic acid methyl ester
CAS 553-90-2
Summenformel C4 H6 O4
Menge 1 g
Synonym Oxalic acid, bis-methyl ester, Ethanedioic acid, 1,2-dimethyl ester (ACI), Ethanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Oxalic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), Dimethyl oxalate, Methyl oxalate, NSC 9374
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h1-2H3
SMILES COC(=O)C(=O)OC
IUPAC-Name Dimethyloxalat
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
Formelmasse 118.0266