Learn More
Dimethylmethylphosphonat, 97 %
Catalog Number p-7021789
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
756-79-6
C3H9O3P
124.08
MFCD00008349
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
dimethyl methylphosphonate, dimethylmethylphosphonate, pyrol dmmp, dmmp, dimethyl methanephosphonate, fyrol dmmp, phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester, methanephosphonic acid dimethyl ester, dimethoxymethylphosphine oxide, methylphosphonic acid dimethyl ester
12958
dimethyl methylphosphonate
COP(C)(=O)OC
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
756-79-6
C3H9O3P
124.08
MFCD00008349
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
dimethyl methylphosphonate, dimethylmethylphosphonate, pyrol dmmp, dmmp, dimethyl methanephosphonate, fyrol dmmp, phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester, methanephosphonic acid dimethyl ester, dimethoxymethylphosphine oxide, methylphosphonic acid dimethyl ester
12958
dimethyl methylphosphonate
COP(C)(=O)OC
Dimethyl methylphosphonate is used as a catalyst and a reagent in organic synthesis for the conversion of esters to ketophosphonates. It is an additive for the synthesis of unsaturated polyester resin which has flame retardant high phosphorous and UV-cured epoxy acrylate. It finds application as hydraulic fluids as well.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethyl-Methylphosphonat wird als Katalysator und Reagenz in der organischen Synthese zur Umwandlung von Estern in Ketophosphonate verwendet. Ist ein Additiv für die Synthese von ungesättigtem Polyesterharz mit schwer entflammbarem hochphosphorhaltigem und UV-ausgehärtetem Epoxidacrylat. Findet auch Anwendung als Hydraulikflüssigkeiten.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Äther, Alkohol, Benzol, Aceton und Tetrachlorkohlenstoff. Unmischbar mit schwerem Mineralöl.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmittel und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl methylphosphonate
Dichte 1.16
Siedepunkt 180°C to 181°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.413
Menge 10 g
Beilstein 878263
Merck Index 14,3391
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether,alcohol,benzene,acetone and carbon tetrachloride. Immiscible with heavy mineral oil.
Formelmasse 124.08
Reinheit (%) 97%