Learn More
Dimethylmethoxymethylenmalonat, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10023270
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
22398-14-7
C7H10O5
174.16
MFCD00038225
RHFZTBSULNJWEI-UHFFFAOYSA-N
dimethyl methoxymethylenemalonate, dimethyl 2-methoxymethylene malonate, 1,3-dimethyl 2-methoxymethylidene propanedioate, methoxymethylenemalonic acid dimethyl ester, dimethyl methoxymethylene malonate, acmc-1cq9e, dimethylmethoxymethylenemalonate, propanedioic acid, methoxymethylene-, dimethyl ester, dimethyl methoxymethylidenemalonate
90770
Dimethyl-2-(methoxymethyliden)propandiat
COC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
22398-14-7
C7H10O5
174.16
MFCD00038225
RHFZTBSULNJWEI-UHFFFAOYSA-N
dimethyl methoxymethylenemalonate, dimethyl 2-methoxymethylene malonate, 1,3-dimethyl 2-methoxymethylidene propanedioate, methoxymethylenemalonic acid dimethyl ester, dimethyl methoxymethylene malonate, acmc-1cq9e, dimethylmethoxymethylenemalonate, propanedioic acid, methoxymethylene-, dimethyl ester, dimethyl methoxymethylidenemalonate
90770
Dimethyl-2-(methoxymethyliden)propandiat
COC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl methoxymethylenemalonate
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 98°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt 158°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH=C(COOCH3)2
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may hydrolyse. Other solubilities: soluble in methanol 1260g/L (20 c)
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl methoxymethylenemalonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.