Learn More
Dimethylmalonat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13448478 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13448478 5 L Plastikeimer 5 Liter
10657362 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10647362 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13448478 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 220700051
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 108-59-8 | C5H8O4 | 132.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-59-8
Summenformel C5H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 132.12
MDL-Nummer MFCD00008460
InChI-Schlüssel BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 7943
IUPAC-Name Dimethyl-Propanedioat
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl malonate
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -62.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.1560g/mL
Siedepunkt 180.0°C to 181.0°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel CH3O2CCH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4120 to 1.4140
Menge 5 L
Beilstein 02,572
Fieser 08,193; 13,34
Merck Index 15,6168
Relative Dichte 1.156
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 132.12
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit