Learn More
Malonsäuredimethylester, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081158
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11414473
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11007.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 108-59-8 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Dimethyl malonate is a reagent used in organic synthesis. It acts as a precursor for the synthesis of mono-substituted and di-substituted acetic acid, barbiturates, vitamin B1 and vitamin B6. It is used in the pharmaceutical industry to prepare pharmaceuticals like chloroquine and butazolidin. It is involved in the synthesis of diastereomeric pure thienylpyridines by reacting with 1,3-diphenylprop-2-enyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylmalonat ist ein Reagenz, das in der organischen Synthese verwendet wird. Dient als Vorläufer für die Synthese von mono-substituierten und di-substituierten Essigsäure, Barbituraten, Vitamin B1 und Vitamin B6. Wird in der pharmazeutischen Industrie zur Herstellung von Pharmazeutika wie Chloroquin und Butazolidin verwendet. Ist durch Reaktion mit 1,3-Diphenylprop-2-enylacetat an der Synthese diastereomerer reiner Thienylpyridine beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther und Ölen. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-59-8
Summenformel C5H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 132.115
MDL-Nummer MFCD00008460
InChI-Schlüssel BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 7943
IUPAC-Name Dimethyl-Propanedioat
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl malonate
Schmelzpunkt -62°C
Dichte 1.156
Siedepunkt 180°C to 181°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.413
Menge 100 g
Beilstein 774261
Merck Index 14,6096
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether and oils. Slightly miscible with water.
Formelmasse 132.12
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl malonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dimethyl malonate