Learn More
Malonsäuredimethylester, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434473 2500 g 2500 Gramm
11414473 100 g 100 Gramm
11424473 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434473 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11007.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 108-59-8 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Dimethyl malonate is a reagent used in organic synthesis. It acts as a precursor for the synthesis of mono-substituted and di-substituted acetic acid, barbiturates, vitamin B1 and vitamin B6. It is used in the pharmaceutical industry to prepare pharmaceuticals like chloroquine and butazolidin. It is involved in the synthesis of diastereomeric pure thienylpyridines by reacting with 1,3-diphenylprop-2-enyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylmalonat ist ein Reagenz, das in der organischen Synthese verwendet wird. Dient als Vorläufer für die Synthese von mono-substituierten und di-substituierten Essigsäure, Barbituraten, Vitamin B1 und Vitamin B6. Wird in der pharmazeutischen Industrie zur Herstellung von Pharmazeutika wie Chloroquin und Butazolidin verwendet. Ist durch Reaktion mit 1,3-Diphenylprop-2-enylacetat an der Synthese diastereomerer reiner Thienylpyridine beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther und Ölen. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-59-8
Summenformel C5H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 132.115
MDL-Nummer MFCD00008460
InChI-Schlüssel BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 7943
IUPAC-Name Dimethyl-Propanedioat
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl malonate
Schmelzpunkt -62°C
Dichte 1.156
Siedepunkt 180°C to 181°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.413
Menge 2500 g
Beilstein 774261
Merck Index 14,6096
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether and oils. Slightly miscible with water.
Formelmasse 132.12
Reinheit (%) ≥98%