Learn More
Dimethyl-L-Glutamathydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050610
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050610 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050610 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1301.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Dimethyl-L-Glutamathydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl L-Glutamate Hydrochloride
CAS 23150-65-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dimethyl L-Glutamate Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H13 N O4 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym L-Glutamic acid, 1,5-dimethyl ester, hydrochloride (1:1), Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride, L- (7CI,8CI), L-Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride (9CI), Dimethyl (S)-2-aminopentanedioate hydrochloride, Dimethyl L-glutamate hydrochloride, Dimethyl glutamate hydrochloride, Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, NSC 83254
InChI-Formel InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)CC[C@H](N)C(=O)OC
IUPAC-Name Dimethyl (2S)-2-aminopentandioathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 211.6434
Menge 25 mg
Formelmasse 211,0611 g/mol