Learn More
Dimethyl-L-Aspartathydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30380943
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380943 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380943 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4623455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl L-Aspartate Hydrochloride
CAS 32213-95-9
Summenformel C6H11NO4.HCl
Menge 5 g
Synonym L-Aspartic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride, Dimethyl (S)-2-Aminosuccinate Hydrochloride, Dimethyl (S)-Aspartate Hydrochloride, Dimethyl Aspartate Hydrochloride, NSC 112494
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2;/h4H,3,7H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
SMILES COC(C[C@H](N)C(OC)=O)=O.Cl
IUPAC-Name Dimethyl-L-Aspartat-hydrogenchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 197.62
Formelmasse 197.05