Learn More
Itaconsäuredimethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313296
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313296 500 g 500 Gramm
11303296 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313296 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12652.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 617-52-7 | C7H10O4 | 158.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-52-7
Summenformel C7H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 158.15
MDL-Nummer MFCD00008446
InChI-Schlüssel ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl itaconate, dimethyl 2-methylenesuccinate, dimethylitaconate, itaconic acid dimethyl ester, itaconic acid, dimethyl ester, butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-methylidenebutanedioate, dimethyl methylenesuccinate, unii-11jib0yi93, succinic acid, methylene-, dimethyl ester
PubChem CID 69240
IUPAC-Name Dimethyl-2-methylidenbutandioat
SMILES COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl itaconate
Schmelzpunkt 33°C to 39°C
Dichte 1.124
Siedepunkt 207°C to 208°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Menge 500 g
Beilstein 386674
Formelmasse 158.16
Reinheit (%) 97%