Learn More
Dimethylisophthalat, TRC
Artikelnummer. 30387651
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387651 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387651 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD474045100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isophthalic acid, bis-methyl ester
CAS 1459-93-4
Summenformel C10 H10 O4
Menge 100 g
Synonym 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 1,3-dimethyl ester, 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Isophthalic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), 1,3-Di(methoxycarbonyl)benzene, 1,3-Dimethyl benzene-1,3-dicarboxylate, DMIP, Dimethy isophthalate, Dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, Dimethyl isophthalate, Dimethyl m-phthalate, Methyl 3-carbomethoxybenzoate, Methyl isophthalate, Morflex 1129, NSC 15313, Isophthalic acid, bis-methyl ester, Isophthalic acid dimethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC
IUPAC-Name Dimethylbenzol-1,3-Dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Formelmasse 194.0579