Learn More
Dimethylisobutylmalonat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10232802 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10232802 5 g Glasflasche 5 Gramm
10673563 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10232802 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 350470050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39520-24-6
Summenformel C9H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
MDL-Nummer MFCD00015640
InChI-Schlüssel GAZFDPSEEIVCEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl isobutylmalonate, dimethyl 2-isobutylmalonate, dimethylisobutylmalonate, propanedioic acid, 2-2-methylpropyl-, 1,3-dimethyl ester, propanedioic acid, 2-methylpropyl-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, malonic acid, isobutyl-, dimethyl ester, acmc-1ailj, dimethyl2-isobutylmalonate
PubChem CID 170218
IUPAC-Name Dimethyl-2-(2-methylpropyl)propandioat
SMILES COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl isobutylmalonate
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 211.0°C (763.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4230 to 1.4250
Menge 5 g
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke