Learn More
Dimethylglutarat, 98, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425797 100 g 100 Gramm
11415797 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24359.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1119-40-0 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Dimethyl glutarate is applied as paint and graffiti removers, nail polish removers, hand cleaners, adhesives, sealants and caulks, automotive cleaning products, bathroom and tile cleaners, general purpose cleaners, spot removers, floor maintenance products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylglutarat wird als Farb- und Graffitientferner, Nagellackentferner, Handreiniger, Klebstoff, Dichtungsmittel und Fugenmaterial, Kfz-Reinigungsprodukt, Bad- und Fliesenreiniger, Universalreiniger, Fleckentferner und Bodenreiniger eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (53 g/l)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1119-40-0
Summenformel C7H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
MDL-Nummer MFCD00008468
InChI-Schlüssel XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl glutarate, glutaric acid dimethyl ester, pentanedioic acid, dimethyl ester, methyl glutarate, glutaric acid, dimethyl ester, dbe 5, unii-1i9vfa346p, pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, 1,5-dimethyl pentanedioate, pentanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 14242
SMILES COC(=O)CCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl glutarate
Schmelzpunkt -37°C
Dichte 1.087
Siedepunkt 213°C to 215°C
Flammpunkt 103°C (217°F)
Brechungsindex 1.424
Menge 100 g
Beilstein 1771444
Merck Index 14,4473
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (53g/L)
IUPAC-Name Dimethylpentandioat
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 98%