missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethylfumarat, TRC

Artikelnummer. 17984775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17984775 100 mg 100 Milligramm
17903435 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17984775 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD464965100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 624-49-7
Summenformel C6 H8 O4
Molekulargewicht (g/mol) 144.13
IUPAC-Name Dimethyl-(E)-2-butendioat
SMILES COC(=O)\C=C\C(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fumaric acid dimethyl ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
Synonym Dimethyl Fumarate, Fumaric acid dimethyl ester, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 2-Butenedioic acid (2E)-, 1,4-dimethyl ester (ACI), 2-Butenedioic acid (2E)-, dimethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, dimethyl ester (ZCI), Fumaric acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), (2E)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (E)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (E)-But-2-enedioic acid dimethyl ester, Allomaleic acid dimethyl ester, AZL-O 211089, BG 00012, BG 12, Boletic acid dimethyl ester, Dimethyl (E)-2-butenedioate, Dimethyl (E)-but-2-enedioate, Dimethyl (E)-butenedioate, Dimethyl trans-ethylenedicarboxylate, Marclerosis, Methyl fumarate, NSC 167432, NSC 25942, Panaclar, Skilarence, Tecfidera, Tecfira, trans-Butenedioic acid dimethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Formelmasse 144.0423
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.