Learn More
Dimethylfumarat, TRC
Artikelnummer. 17903435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17903435 50 mg 50 Milligramm
17984775 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17903435 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46496550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-49-7
Summenformel C6 H8 O4
Molekulargewicht (g/mol) 144.13
IUPAC-Name Dimethyl-(E)-2-butendioat
SMILES COC(=O)\C=C\C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fumaric acid dimethyl ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
Synonym Dimethyl Fumarate, Fumaric acid dimethyl ester, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 2-Butenedioic acid (2E)-, 1,4-dimethyl ester (ACI), 2-Butenedioic acid (2E)-, dimethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, dimethyl ester (ZCI), Fumaric acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), (2E)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (E)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (E)-But-2-enedioic acid dimethyl ester, Allomaleic acid dimethyl ester, AZL-O 211089, BG 00012, BG 12, Boletic acid dimethyl ester, Dimethyl (E)-2-butenedioate, Dimethyl (E)-but-2-enedioate, Dimethyl (E)-butenedioate, Dimethyl trans-ethylenedicarboxylate, Marclerosis, Methyl fumarate, NSC 167432, NSC 25942, Panaclar, Skilarence, Tecfidera, Tecfira, trans-Butenedioic acid dimethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Formelmasse 144.0423
Reinheit (%) >95%