Learn More
Fumarsäuredimethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11408593 250 g 250 Gramm
11324489 25 g 25 Gramm
11334489 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408593 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10402.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 624-49-7 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Dimethylfumarat wirkt als Immunmodulator. Wird auch bei Cycloadditionsreaktionen mit Yliden, Benzenen und Aminosäuren verwendet. Wird Lebensmittelkörnern, Tabak, Leder und Konservierung zugesetzt. Kleidung
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1,6 mg/ml bei 20°C), Methanol (30-36 mg/ml), Ethanol (10 mg/ml bei 25 °C), DMSO (29 mg/ml bei 25 °C) und DMF (∼12 mg/ml).
Hinweise
Nicht zusammen mit Säuren lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-49-7
Summenformel C6H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 144.126
MDL-Nummer MFCD00064438
InChI-Schlüssel LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Synonym dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate
PubChem CID 637568
ChEBI CHEBI:76004
IUPAC-Name Dimethyl-(E)-2-butendioat
SMILES COC(=O)C=CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl fumarate
Schmelzpunkt 102°C to 105°C
Dichte 1.37
Siedepunkt 192°C to 193°C
Menge 250 g
Beilstein 774590
Merck Index 14,4287
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1.6mg/ml at 20°C),methanol (30-36mg/ml),ethanol (10mg/ml at 25°C),DMSO (29mg/ml at 25°C),and DMF (∽12mg/ml).
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl fumarate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl fumarate