Learn More
Dimethyl-Diselenid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080302
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7101-31-7
C2H6Se2
188.012
MFCD00008254
VLXBWPOEOIIREY-UHFFFAOYSA-N
dimethyl diselenide, dimethyldiselenide, methyl diselenide, diselenide, dimethyl, ch3se 2, methyldiselanyl methane, diselenobismethane, 1,2-dimethyldiselane, acmc-209ogy, methyl diselenide, 8ci
23496
(Methyldiselanyl)methan
C[Se][Se]C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7101-31-7
C2H6Se2
188.012
MFCD00008254
VLXBWPOEOIIREY-UHFFFAOYSA-N
dimethyl diselenide, dimethyldiselenide, methyl diselenide, diselenide, dimethyl, ch3se 2, methyldiselanyl methane, diselenobismethane, 1,2-dimethyldiselane, acmc-209ogy, methyl diselenide, 8ci
23496
(Methyldiselanyl)methan
C[Se][Se]C
Dimethyl diselenide is a powerful reagent used for identification of distonic radical cations
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl diselenide
Dichte 1.987 g/mL
Siedepunkt 155°C to 157°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.6388
Menge 1 g
UN-Nummer UN2929
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 187.99
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig