Learn More
Dimethylcyclohexylmalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11376789
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
49769-76-8
C11H18O4
214.261
MFCD05666206
CULITIDIVVTWIV-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 2-cyclohexylmalonate, dimethyl cyclohexylmalonate, acmc-1asaj, dimethyl cyclohexylpropanedioate, cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, cyclohexyl-malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-cyclohexylpropanedioate, 2-cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-cyclohexyl malonate, propanedioic acid, cyclohexyl-, dimethyl ester
2793740
Dimethyl 2-Cyclohexylpropandioat
COC(=O)C(C1CCCCC1)C(=O)OC
49769-76-8
C11H18O4
214.261
MFCD05666206
CULITIDIVVTWIV-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 2-cyclohexylmalonate, dimethyl cyclohexylmalonate, acmc-1asaj, dimethyl cyclohexylpropanedioate, cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, cyclohexyl-malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-cyclohexylpropanedioate, 2-cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-cyclohexyl malonate, propanedioic acid, cyclohexyl-, dimethyl ester
2793740
Dimethyl 2-Cyclohexylpropandioat
COC(=O)C(C1CCCCC1)C(=O)OC
Used in developing a one-pot, two-step procedure for decarbalkoxylation of malonic esters. The effect of 15C5, other cations, and good nucleophiles was also studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Entwicklung eines Eintopfverfahrens für die Dekarbalkoxylierung von Maloniestern in zwei Schritten verwendet. Die Wirkung von 15C5, anderen Kationen und guten Nukleophilen wurde ebenfalls untersucht.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl cyclohexylmalonate
Brechungsindex 1.4565
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Water soluble.
Formelmasse 214.26
Reinheit (%) 95%