Learn More
Dimethylcyanodithioiminocarbonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418883
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418883 500 g -
11498873 25 g 25 Gramm
11408883 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418883 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11043.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10191-60-3 | C4H6N2S2 | 146.226 g/mol
Dimethyl cyanodithioiminocarbonate has been used in the synthesis of 4-methylthiopyrazolo[1,5-a]-1,3,5-triazines, methylsulfanylpyrimidines, cyanoguanidines and N-aryl-6-methylsulfanyl-4-oxopyrimidine-5-carbonitriles. It has been also used in the synthesis of methylsulfanyl derivatives of azoloazines and azoloazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethyl-Zyanodithioiminocarbonat wurde bei der Synthese von 4-methylthiopyrazolo[1,5-a]-1,3,5-Triazinen, Methylsulfanylpyrimidinen, Cyanoguanidinen und N-aryl-6-Methylsulfanyl-4-Oxopyrimidin-5-Carbonitriles verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von Methylsulfanylderivaten von Azoloazinen und Azoloazolen eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10191-60-3
Summenformel C4H6N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 146.226
MDL-Nummer MFCD00009825
InChI-Schlüssel IULFXBLVJIPESI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl cyanocarbonimidodithioate, dimethyl cyanodithioiminocarbonate, dimethyl n-cyanodithioiminocarbonate, carbonimidodithioic acid, cyano-, dimethyl ester, s,s-dimethyl cyanoimidodithiocarbonate, cyanoimino bis methylthio methane, dimethyl n-cyanoimidodithiocarbonate, dimethyl cyanimidodithiocarbonate, dimethyl cyanoiminodithiocarbonate, dimethyl n-cyanodithiocarbonimidate
PubChem CID 66289
IUPAC-Name Bis(methylsulfanyl)methylidencyanamid
SMILES CSC(=NC#N)SC
Specifications
Chemischer Name oder Material Dimethyl cyanodithioiminocarbonate
Schmelzpunkt 50°C to 56°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Stench
Strukturformel NCN=C(SCH3)2
Menge 500 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 635998
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in methanol.
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) 95%