Learn More
Dimethyl-chlorphosphat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10234914 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10234914
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 813-77-4 | C2H6ClO3P | 144.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 813-77-4
Summenformel C2H6ClO3P
Molekulargewicht (g/mol) 144.49
MDL-Nummer MFCD00117904
InChI-Schlüssel NGFFLHMFSINFGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl phosphorochloridate, dimethyl chlorophosphate, phosphorochloridic acid, dimethyl ester, methyl phosphorochloridate, dimethylchlorophosphate, dimethyl chlorophosphonate, chlorodimethoxyphosphine oxide, chlorodimethylphosphate, dimethyl_chlorophosphate, pubchem19321
PubChem CID 101863
SMILES COP(Cl)(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl chlorophosphate
Dichte 1.3400g/mL
Siedepunkt 80°C (25.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2POCl
Menge 5 g
Relative Dichte 1.34
IUPAC-Name Dimethylphosphorochloridat
Formelmasse 144.49
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl chlorophosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.