Learn More
Dimethylcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10689824 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10689824 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10365700 500 g Glasflasche 500 Gramm
10192330 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10013423 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10689824 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 116120010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.60 CHF
    87.65 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 9.95 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 616-38-6
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
MDL-Nummer MFCD00008420
InChI-Schlüssel IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
PubChem CID 12021
ChEBI CHEBI:36596
IUPAC-Name Dimethylcarbonat
SMILES COC(=O)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material Dimethyl carbonate
Schmelzpunkt 2.0°C to 4.0°C
Dichte 1.0690g/mL
Siedepunkt 90.0°C
Flammpunkt 18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2CO
Brechungsindex 1.3672 to 1.3692
Menge 1 kg
Beilstein 03, 4
Fieser 02,149; 05,234; 12,201
Merck Index 15, 3263
Relative Dichte 1.069
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 139g/L. Other solubilities: soluble in all proportions with organic alcohols,soluble in all proportions with esters and ketones,miscible with acids and alkalies
Viskosität 0.625 mPa.s (20°C)
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dimethyl carbonate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.