Learn More
Dimethylbromomalonat, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10257420 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10257420 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10073600 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10257420 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305190050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 868-26-8 | C5H7BrO4 | 211.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 868-26-8
Summenformel C5H7BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 211.02
MDL-Nummer MFCD00025865
InChI-Schlüssel NEMOJKROKMMQBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl bromomalonate, dimethyl 2-bromomalonate, dimethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, dimethyl ester, 2-bromo dimethyl malonate, 1,3-dimethyl 2-bromopropanedioate, dimethylbromomalo-nate, acmc-209qbk, dimethyl-2-bromomalonate, dimethyl 2-bromomalonate #
PubChem CID 70087
IUPAC-Name Dimethyl-2-brompropandioat
SMILES COC(=O)C(C(=O)OC)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl bromomalonate
Namenshinweis tech., 90%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6000g/mL
Siedepunkt 105°C to 108°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3O2CCH(Br)CO2CH3
Brechungsindex 1.4610 to 1.465
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.6
Formelmasse 211.02
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit