Learn More
Dimethylbiphenyl-4,4'-dicarboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Dimethylbiphenyl-4,4′-Dicarboxylat wird als Hepatoprotektivum bei der Behandlung chronischer Hepatitis eingesetzt. Stimulierte bei 250 µ g/ml nachweislich die JAK/STAT-Signalgebung und induzierte die Expression von durch Interferon-α stimulierten Genen in einer HepG2-Zelllinie. Es wurde auch zur Untersuchung von Leberfibrose und chronischer hepatozellulärer Schädigung verwendet. Es scheint Alaninaminotransferase (ALT) in Fällen zu normalisieren, in denen die ALT-Spiegel erhöht sind. Es kann als Ausgangsreagenz für die Synthese von Dimethyl-2-Fluoro- und 2,2′-Difluorobiphenyl-4,4′-Dicarboxylaten verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Dimethylbiphenyl-4,4′-Dicarboxylat wird als Hepatoprotektivum bei der Behandlung chronischer Hepatitis eingesetzt. Stimulierte bei 250 µ g/ml nachweislich die JAK/STAT-Signalgebung und induzierte die Expression von durch Interferon-α stimulierten Genen in einer HepG2-Zelllinie. Es wurde auch zur Untersuchung von Leberfibrose und chronischer hepatozellulärer Schädigung verwendet. Es scheint Alaninaminotransferase (ALT) in Fällen zu normalisieren, in denen die ALT-Spiegel erhöht sind. Es kann als Ausgangsreagenz für die Synthese von Dimethyl-2-Fluoro- und 2,2′-Difluorobiphenyl-4,4′-Dicarboxylaten verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate |
Schmelzpunkt | 212°C to 216°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2055852 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 270.29 |
Reinheit (%) | 98% |