Learn More
Dimethylbiphenyl-4,4'-dicarboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7020559
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
792-74-5
C16H14O4
270.28
MFCD00017201
BKRIRZXWWALTPU-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylate, dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate, biphenyl dimethyl dicarboxylate, dimethyl 4,4'-biphenyldicarboxylate, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, dimethyl ester, unii-k61bxa0u9c, 4,4'-biphenyldicarboxylic acid, dimethyl ester, k61bxa0u9c, methyl 4-4-methoxycarbonylphenyl benzoate, methyl 4-4-methoxycarbonyl phenyl benzoate
13099
Methyl-4-(4-methoxycarbonylphenyl)benzoat
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
792-74-5
C16H14O4
270.28
MFCD00017201
BKRIRZXWWALTPU-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylate, dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate, biphenyl dimethyl dicarboxylate, dimethyl 4,4'-biphenyldicarboxylate, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, dimethyl ester, unii-k61bxa0u9c, 4,4'-biphenyldicarboxylic acid, dimethyl ester, k61bxa0u9c, methyl 4-4-methoxycarbonylphenyl benzoate, methyl 4-4-methoxycarbonyl phenyl benzoate
13099
Methyl-4-(4-methoxycarbonylphenyl)benzoat
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Dimethylbiphenyl-4,4′-Dicarboxylat wird als Hepatoprotektivum bei der Behandlung chronischer Hepatitis eingesetzt. Stimulierte bei 250 µ g/ml nachweislich die JAK/STAT-Signalgebung und induzierte die Expression von durch Interferon-α stimulierten Genen in einer HepG2-Zelllinie. Es wurde auch zur Untersuchung von Leberfibrose und chronischer hepatozellulärer Schädigung verwendet. Es scheint Alaninaminotransferase (ALT) in Fällen zu normalisieren, in denen die ALT-Spiegel erhöht sind. Es kann als Ausgangsreagenz für die Synthese von Dimethyl-2-Fluoro- und 2,2′-Difluorobiphenyl-4,4′-Dicarboxylaten verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
Schmelzpunkt 212°C to 216°C
Menge 1 g
Beilstein 2055852
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 270.29
Reinheit (%) 98%