Learn More
Dimethyl Azelate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethyl Azelate |
| Menge | 50 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 216.1362 |