missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethyl Azelate, TRC

Artikelnummer. 30376360
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376360 100 g
30386861 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30376360 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD470635100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1732-10-1
Summenformel C11H20O4
Molekulargewicht (g/mol) 216.27
Synonym Azelaic Acid Dimethyl Ester, Nonanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Azelate, Dimethyl Nonane-1,9-dioate, Dimethyl Nonanedioate, Methyl Azelate, NSC 59040
IUPAC-Name dimethyl nonanedioate
SMILES COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dimethyl Azelate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
Formelmasse 216.1362
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.