Learn More
Dimethylazelat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047051
27.14 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1732-10-1
C11H20O4
216.28
MFCD00025898
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
dimethyl azelate, nonanedioic acid, dimethyl ester, methyl azelate, azelaic acid dimethyl ester, azelaic acid, dimethyl ester, 1,9-dimethyl nonanedioate, unii-29185k7oei, nonanedioic acid, 1,9-dimethyl ester, nonanedioic acid dimethyl ester, dimethyl nonane-1,9-dioate
15612
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1732-10-1
C11H20O4
216.28
MFCD00025898
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
dimethyl azelate, nonanedioic acid, dimethyl ester, methyl azelate, azelaic acid dimethyl ester, azelaic acid, dimethyl ester, 1,9-dimethyl nonanedioate, unii-29185k7oei, nonanedioic acid, 1,9-dimethyl ester, nonanedioic acid dimethyl ester, dimethyl nonane-1,9-dioate
15612
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl azelate
Schmelzpunkt 18°C
Dichte 1.007
Siedepunkt 156°C (20 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel CH3OOC(CH2)7COOCH3
Brechungsindex 1.437
Menge 5 g
Beilstein 1710125
Merck Index 14,905
IUPAC-Name 1,9-Dimethylnonandioat
Formelmasse 216.28
Reinheit (%) 97%