Learn More
Dimethylalylphosphonat, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328515 5 g 5 Gramm
11318515 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328515 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10567.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 757-54-0 | Molecular Formula: C5H11O3P | Molecular Weight: 150.114 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 757-54-0
Summenformel C5H11O3P
Molekulargewicht (g/mol) 150.114
MDL-Nummer MFCD00014951
InChI-Schlüssel ZOSQAGGCVFVCNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl allylphosphonate, allyl phosphonic acid dimethyl ester, dimethyl prop-2-en-1-ylphosphonate, acmc-20al6z, dimethyl allyl phosphonate, allylphosphonic acid dimethyl, allylphosphonic acid dimethyl ester
PubChem CID 136570
IUPAC-Name 3-Dimethoxyphosphorylprop-1-en
SMILES COP(=O)(CC=C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl allylphosphonate
Siedepunkt 41°C to 42°C (0.5 mmHg)
Brechungsindex 1.437
Menge 5 g
Beilstein 1756526
Formelmasse 150.12
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch