Learn More
Dimethyl allylphosphonate, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10514151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10514151 1 g Glasflasche 1 Gramm
10489281 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10514151 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 330680010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 757-54-0
Summenformel C5H11O3P
Molekulargewicht (g/mol) 150.114
MDL-Nummer MFCD00014951
InChI-Schlüssel ZOSQAGGCVFVCNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl allylphosphonate, allyl phosphonic acid dimethyl ester, dimethyl prop-2-en-1-ylphosphonate, acmc-20al6z, dimethyl allyl phosphonate, allylphosphonic acid dimethyl, allylphosphonic acid dimethyl ester
PubChem CID 136570
IUPAC-Name 3-Dimethoxyphosphorylprop-1-en
SMILES COP(=O)(CC=C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl allylphosphonate
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4360 to 1.4400 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Formelmasse 150.11
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Liquid