Learn More
Dimethylaceton-1,3-Dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11407177 25 g 25 Gramm
11417177 100 g 100 Gramm
11427177 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11407177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14969.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 1830-54-2 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1830-54-2
Summenformel C7H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 174.15
MDL-Nummer MFCD00008462
InChI-Schlüssel RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
PubChem CID 74591
SMILES COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
Schmelzpunkt 16°C to 17°C
Dichte 1.185
Siedepunkt 237°C to 241°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Ester-like
Brechungsindex 1.444
Menge 25 g
Beilstein 1366042
IUPAC-Name 1,5-Dimethyl-3-oxopentandioat
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 97%