Learn More
Dimethyl-5-sulfoisophthalat-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11470508
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470508 500 g 500 Gramm
11450508 25 g 25 Gramm
11460508 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470508 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24646.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3965-55-7
Summenformel C10H9NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 296.225
MDL-Nummer MFCD00007493
InChI-Schlüssel LLHSEQCZSNZLRI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3,5-bis methoxycarbonyl benzenesulfonate, sodium dimethyl 5-sulphonatoisophthalate, dimethyl 5-sulfoisophthalate sodium salt, unii-7l3g5x9vdu, sodium 1,3-dimethyl 5-sulfoisophthalate, 7l3g5x9vdu, 5-sulfoisophthalic acid, dimethyl ester, sodium salt, sodium dimethyl 5-sulfoisophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt, 3,5-bis-methylkarboxy-benzensulfonan sodny czech
PubChem CID 23675796
IUPAC-Name Natrium;3,5-bis(methoxycarbonyl)benzolsulfonat
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)[O-])C(=O)OC.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl 5-sulfoisophthalate sodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Menge 500 g
Formelmasse 296.23
Reinheit (%) 98%