Learn More
Dimethyl-5-nitroisophthalat, TRC
Artikelnummer. 30383356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30383356 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383356 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48055310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-isophthalic acid dimethyl ester
CAS 13290-96-5
Summenformel C10 H9 N O6
Menge 10 g
Synonym Dimethyl 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO6/c1-16-9(12)6-3-7(10(13)17-2)5-8(4-6)11(14)15/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
IUPAC-Name Dimethyl5-nitrobenzol-1,3-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 239.18
Formelmasse 239.043