Learn More
Dimethyl-5-hydroxyisophthalat, TRC
Artikelnummer. 30387186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387186 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387186 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4736155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl 5-Hydroxyisophthalate
CAS 13036-02-7
Summenformel C10H10O5
Menge 5 g
Synonym 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid 1,3-Dimethyl Ester, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 1-Hydroxy-3,5-bis(methoxycarbonyl)benzene, 3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenol, 5-Hydroxyisophthalic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5,11H,1-2H3
SMILES OC1=CC(C(OC)=O)=CC(C(OC)=O)=C1
IUPAC-Name Dimethyl-5-Hydroxyisophthalat
Molekulargewicht (g/mol) 210.18
Formelmasse 210.05