Learn More
Dimethyl-5-hydroxyisophthalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417164
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417164 50 g 50 Gramm
11407164 10 g 10 Gramm
11427164 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417164 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21565.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13036-02-7 | C10H10O5 | 210.19 g/mol
Dimethyl 5-Hydroxyisophthalate is a useful synthetic intermediate in the synthesis of N,N’-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(N-(2-hydroxyethyl)carbamoyl)methoxy]-2,4,6-triiodoisophthalamide (B426310); a compound related to Ioversol( I737000) which is a nonionic, low osmolality, radiographic contrast agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethyl5-Hydroxyisophthalat ist ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt bei der Synthese von N,N'-Bis(2,3-Dihydroxypropyl)-5-[(N-(2-Hydroxyethyl)Carbamoyl)methoxy]-2,4,6-triiodisophthalamid(B426310); eine Verbindung, die mit Loversol(I737000), einem nichtionischen, radiographischen Kontrastmittel mit niedriger Osmolalität verwandt ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13036-02-7
Summenformel C10H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 210.19
MDL-Nummer MFCD00134367
InChI-Schlüssel DOSDTCPDBPRFHQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83065
IUPAC-Name Dimethyl5-Tetrachlorbenzol-1,3-Dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(O)=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl 5-hydroxyisophthalate
Schmelzpunkt 162°C to 164°C
Menge 50 g
Beilstein 2650120
Synonym dimethyl 5-hydroxyisophthalate, 5-hydroxyisophthalic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, dimethyl ester, dimethyl5-hydroxyisophthalate, timtec-bb sbb000491, 5-hydroxy-dimethylisophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, 1,3-dimethyl ester, dimethyl-5-hydroxy-benzene-1,3-dicarbonate, methyl 5-hydroxy-3-methoxycarbonyl benzoate
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 210.19
Reinheit (%) 98%