Learn More
Dimethyl (4-fluorbenzyl)Malonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028895
30.26 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
252938-22-0
C12H13FO4
240.23
MFCD01934558
WDFUURBBGZTSIA-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 4-fluorobenzyl malonate, dimethyl 2-4-fluorobenzyl malonate, 1,3-dimethyl 2-4-fluorophenyl methyl propanedioate, acmc-1cpd2, dimethyl 4-fluorobenzylmalonate, 2-4-fluorobenzyl-malonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-4-fluorophenyl methyl propanedioate, dimethyl 2-4-fluorophenyl methyl propane-1,3-dioate
2781576
COC(=O)C(CC1=CC=C(F)C=C1)C(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
252938-22-0
C12H13FO4
240.23
MFCD01934558
WDFUURBBGZTSIA-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 4-fluorobenzyl malonate, dimethyl 2-4-fluorobenzyl malonate, 1,3-dimethyl 2-4-fluorophenyl methyl propanedioate, acmc-1cpd2, dimethyl 4-fluorobenzylmalonate, 2-4-fluorobenzyl-malonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-4-fluorophenyl methyl propanedioate, dimethyl 2-4-fluorophenyl methyl propane-1,3-dioate
2781576
COC(=O)C(CC1=CC=C(F)C=C1)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Menge 1 g
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-2-[(4-fluorphenyl)methyl]propandioat
Formelmasse 240.23
Reinheit (%) 97%