Learn More
Dimethyl-4-aminothiophen-2,3-dicarboxylat Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450491
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450491 1 g 1 Gramm
11460491 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450491 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20028.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 121071-71-4 | C8H10ClNO4S | 251.681 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121071-71-4
Summenformel C8H10ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 251.681
MDL-Nummer MFCD00205189
InChI-Schlüssel RETIFGMAGNDLAN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2808333
IUPAC-Name Dimethyl 4-Aminothiophen-2,3-Dicarboxylat;Hydrochlorid
SMILES COC(=O)C1=C(SC=C1N)C(=O)OC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride
Schmelzpunkt 166°C to 169°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Synonym dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride, 2,3-dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride, acmc-209v6b, dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hcl, dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydroc, 3-amino-4,5-bismethoxycarbonylthiophene hydrochloride, dimethyl4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride, 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester hydrochloride, methyl 4-amino-2-methoxycarbonyl thiophene-3-carboxylate, chloride
Formelmasse 251.69
Reinheit (%) 97%