Learn More
Dimethyl-3-Nitroterephthalat, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11316976 25 g 25 Gramm
11306976 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06715.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13365-26-9 | C10H9NO6 | 239.183 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13365-26-9
Summenformel C10H9NO6
Molekulargewicht (g/mol) 239.183
MDL-Nummer MFCD00017184
InChI-Schlüssel MLQMIKSBTAZNBK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 249912
IUPAC-Name Dimethyl3-nitrobenzol-1,2-dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl 3-nitrophthalate
Schmelzpunkt 67°C to 70°C
Menge 25 g
Beilstein 1885570
Synonym dimethyl 3-nitrophthalate, 3-nitrophthalic acid dimethyl ester, 3-nitro-phthalic acid dimethyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-nitro-, 1,2-dimethyl ester, 1,2-dimethyl 3-nitrophthalate, dimethyl nitrophthalate, dimethyl3-nitrophthalate, maybridge1_000481, acmc-20al75, methyl 2-methoxycarbonyl-3-nitrobenzoate
Formelmasse 239.19
Reinheit (%) 98%