Learn More
Dimethyl3,4 -dihydroxypyrrol-2,5 -dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409516
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409516 1 g 1 Gramm
11419516 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409516 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19238.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1632-19-5 | C8H9NO6 | 215.161 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1632-19-5
Summenformel C8H9NO6
Molekulargewicht (g/mol) 215.161
MDL-Nummer MFCD00276587
InChI-Schlüssel QCPBGHYMHYWRHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate, maybridge4_003392, acmc-20al76, 2,5-bis hydroxy methoxy methylidene pyrrolidine-3,4-dione, 2,5-dimethyl 3,4-dihydroxy-1h-pyrrole-2,5-dicarboxylate, methyl 3,4-dihydroxy-5-methoxycarbonyl pyrrole-2-carboxylate, 2z,5z-2,5-bis hydroxy methoxy methylidene pyrrolidine-3,4-dione, 1h-pyrrole-2,5-dicarboxylicacid, 3,4-dihydroxy-, 2,5-dimethyl ester
PubChem CID 2727733
IUPAC-Name Dimethyl-3,4-dihydroxy-1H-pyrrol-2,5-dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C(=C(N1)C(=O)OC)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl 3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate
Schmelzpunkt 209°C to 212°C
Dichte 1.248
Siedepunkt 268°C to 272°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Formelmasse 215.16
Reinheit (%) 97%